Learn More
5-bencil-1H-imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzyl-1H-imidazole |
| CAS | 4238-72-6 |
| Fórmula molecular | C10H10N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(Phenylmethyl)-1H-imidazole, 4-Benzyl-1H-imidazole, Imidazole, 4(or 5)-benzyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2/c1-2-4-9(5-3-1)6-10-7-11-8-12-10/h1-5,7-8H,6H2,(H,11,12) |
| SMILES | C(c1ccccc1)c2cnc[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 5-bencil-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0844 |