Learn More
5-bencil-1,3-oxazolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 42746-49-6 |
| Fórmula molecular | C10H11NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-7-9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12) |
| SMILES | O=C1NCC(Cc2ccccc2)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-bencil-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.079 |