Learn More
Ácido 5-benzoilpentanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328085 5 g 5 g
11318085 1 g 1 g
11338085 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08290.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4144-62-1 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4144-62-1
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00014380
Clave InChI AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzoylpentanoic acid, 5-benzoylvaleric acid, delta-benzoylvaleric acid, 5-benzoylpentanoicacid, 6-benzoylpentanoic acid, acmc-1akf8, 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid, 6-oxo-6-phenyl hexanoic acid, 6-keto-6-phenyl-hexanoic acid
PubChem CID 223595
Nombre IUPAC ácido 6-oxo-6-fenilhexanoico
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Benzoylpentanoic acid
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1961325
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 99%