Learn More
5-benzoiloxi-1(2H)-isoquinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzoyloxy-1(2H)-isoquinolinone |
| CAS | 370872-09-6 |
| Fórmula molecular | C16H11NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-(Benzoyloxy)-1(2H)-isoquinolinone, 5-Benzoyloxy-3,4-dihydro-isoquinolinon-1(2H)- one, Benzoic Acid 1-Hydroxyisoquinolin-5-yl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11NO3/c18-15-13-7-4-8-14(12(13)9-10-17-15)20-16(19)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H,17,18) |
| SMILES | O=C(Oc1cccc2C(=O)NC=Cc12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de (1-oxo-2H-isoquinolin-5-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 265.26 |