Learn More
Cloruro de 5-[(benzoilamino)metil]tiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10160972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10160972 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10242642 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10160972 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04426CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 138872-44-3
Fórmula molecular C12H10ClNO3S2
Peso molecular (g/mol) 315.786
Número MDL MFCD00052130
Clave InChI VGSWVDWOXYTAPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonylchloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-benzoylamino methyl, 5-phenylformamido methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulphonyl chloride, pubchem5470, acmc-20c3wu, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 2778878
Nombre IUPAC cloruro de 5-(benzamidometil)tiofeno-2-sulfonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.8
Porcentaje de pureza 97%