Learn More
Ácido 5-benzamidolevulínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Benzamidolevulinic Acid |
| CAS | 102872-00-4 |
| Fórmula molecular | C12H13NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Benzamido-4-oxopentanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO4/c14-10(6-7-11(15)16)8-13-12(17)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16) |
| SMILES | O=C(CCC(O)=O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-benzamido-4-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.08 |