Learn More
5-Azido-6-(terc-butildimetilsilil)-2,3-O-isopropilideno L-Gulono-1,4-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Azido-6-(tert-butyldimethylsilyl)-2,3-O-isopropylidene L-Gulono-1,4-lactone |
| CAS | 118464-49-6 |
| Fórmula molecular | C15H27N3O5Si |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Azido-5-deoxy-6-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2,3-O-(1-methylethylidene)-D-mannonic Acid γ-lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27N3O5Si/c1-14(2,3)24(6,7)20-8-9(17-18-16)10-11-12(13(19)21-10)23-15(4,5)22-11/h9-12H,8H2,1-7H3/t9-,10+,11-,12-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(O[C@@H]2[C@H](O1)C(=O)O[C@@H]2[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N=[N+]=[N-])C |
| Nombre IUPAC | (3aS,6R,6aS)-6-[(1S)-1-azido-2-[terc-butil(dimetil)silil]oxietil]-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 357.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.172 |