Learn More
5-azido-5-desoxi-D-fructosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Azido-5-deoxy-D-fructose |
| CAS | 94801-02-2 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N3 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-3-4(11)5(12)6(13,2-10)14-3/h3-5,10-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1 |
| SMILES | OCC1(O)O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4S,5R)-5-(azidometil)-2-(hidroximetil)oxolano-2,3,4-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0699 |