Learn More
Clorhidrato de 5-azetidin-3-il-3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Azetidin-3-yl-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride |
| CAS | 1426290-78-9 |
| Fórmula molecular | C6H6F3N3O . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(3-Azetidinyl)-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6F3N3O.ClH/c7-6(8,9)5-11-4(13-12-5)3-1-10-2-3;/h3,10H,1-2H2;1H |
| SMILES | Cl.FC(F)(F)c1noc(n1)C2CNC2 |
| Nombre IUPAC | 5-(azetidin-3-il)-3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 229.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.023 |