Learn More
5-Azaindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451389 5 g 5 g
15441389 1 g 1 g
15461389 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64272.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 271-34-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
5-Azaindole is a factor VIIa inhibitor. Also useful intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-azaindole es un inhibidor del factor VIIa. También es un práctico intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Muy poco soluble en agua. Soluble en metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 271-34-1
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00955936
Clave InChI SRSKXJVMVSSSHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine, 1,5-diazaindene, 3,7-dideazapurine, 5-azindole, 5h-pyrrolo 3,2-c pyridine, pyrrolo 3,2-c pyridine, 5-aza indole, 5-aza-indole
PubChem CID 9220
Nombre IUPAC 1H-pirrolo[3,2-c]piridina
SMILES C1=CNC2=C1C=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Azaindole
Punto de fusión 104°C to 108°C
Cantidad 5 g
Beilstein 109684
Información de solubilidad Hardly soluble in water. Soluble in methanol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%