Learn More
Tocris Bioscience™ 5-Azacytidine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18083992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18083992 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18083992 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3842/50
DNA methyltransferase inhibitor
DNA methyltransferase inhibitor. Incorporates into DNA forming covalent adducts with cellular DNMT1, depleting enzyme activity. Induces demethylation and reactivation of silenced genes. Improves the efficiency of reprogramming of stem cells; induces differentiation of mesenchymal stem cells into cardiomyocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Azacytidine
CAS 320-67-2
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C8H12N4O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Pureza >98%
Peso molecular 244.21