Learn More
MedChemExpress 5-Azacytidine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 244.2 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.0% |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (136.49 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.95 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 320-67-2 |
| Sinónimo | Azacitidine∣ 5-AzaC∣ Ladakamycin |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?