Learn More
5-Azabenzociclohepteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Azabenzocycloheptene |
| CAS | 4424-20-8 |
| Fórmula molecular | C10H13N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2,4,5-Tetrahydro-3H-3-benzazepine, 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[d]azepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N/c1-2-4-10-6-8-11-7-5-9(10)3-1/h1-4,11H,5-8H2 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2CCN1 |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1048 |