Learn More
5-Azabencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317056 1 g 1 g
11327056 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06930.03
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Azabenzimidazole is used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-azabencimidazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 272-97-9
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.13
Número MDL MFCD00051808
Clave InChI UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3h-imidazo 4,5-c pyridine, 1h-imidazo 4,5-c pyridine, 5-azabenzimidazole, 3,5-diazaindole, 5h-imidazo 4,5-c pyridine, imidazo 4,5-c pyridine, 5-aza-1h-benzoimidazole, 5-aza-benzimidazole
PubChem CID 9227
Nombre IUPAC 3H-imidazo[4,5-c]pyridine
SMILES N1C=NC2=CC=NC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Azabenzimidazole
Punto de fusión 170°C to 173°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2601
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 98%