Learn More
5-Azabenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706105 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10706105 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10706105 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398500010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Azabenzimidazole
CAS 272-97-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 168°C to 172°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5N3
Número MDL MFCD00051808
Cantidad 1 g
Sinónimo 3h-imidazo 4,5-c pyridine, 1h-imidazo 4,5-c pyridine, 5-azabenzimidazole, 3,5-diazaindole, 5h-imidazo 4,5-c pyridine, imidazo 4,5-c pyridine, 5-aza-1h-benzoimidazole, 5-aza-benzimidazole
Clave InChI UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=NC2=CC=NC=C12
Nombre IUPAC 3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Peso molecular (g/mol) 119.13
PubChem CID 9227
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Azabenzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.