Learn More
5-Aza Citosina-15N4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aza Cytosine-15N4 |
| CAS | 1189895-68-8 |
| Fórmula molecular | C3H415N4O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Aza Cytosine-15N4, 4-Amino-s-triazin-2(1H)-one-15N4, 6-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one-15N4, 4-Amino-s-triazin-2-ol-15N4, NSC 51100-15N4, NSC 54006-15N4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1,7+1 |
| SMILES | [15NH2]C1=[15N]C([15NH]C=[15N]1)=O |
| Nombre IUPAC | 4-(amino-15N)-1,3,5-triazin-2(1H)-ona-1,3,5-15N3 |
| Peso molecular (g/mol) | 116.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.03 |