Learn More
5-Aza-7-desazaguanina, TRC
Código de producto. 30346401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30346401 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30346401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79690025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aza-7-deazaguanine
CAS 67410-64-4
Fórmula molecular C5H5N5O
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Amino-imidazo[1,2-a]-1,3,5-triazin-4(3H)-one, Aminoimidazotriazinone I
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5O/c6-3-8-4-7-1-2-10(4)5(11)9-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,11)
SMILES NC1=NC(=O)[N]2=CC=NC2=N1
Nombre IUPAC 2-amino-3H-imidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 151.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0416
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.