Learn More
5-Aza-2'-desoxiuridina (solo isómero beta), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Aza-2'-deoxyuridine (Beta Isomer Only) |
| CAS | 25501-08-0 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N3 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Aza-2’-deoxy-β-uridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3O5/c12-2-5-4(13)1-6(16-5)11-3-9-7(14)10-8(11)15/h3-6,12-13H,1-2H2,(H,10,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=NC(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3,5-triazina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 229.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.07 |