Learn More
5-Aza-2'-deoxina Citidina, TRC
Código de producto. 30134052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134052 100 mg 100 miligramos
30133480 1 g 1 g
30012834 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA796950100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2353-33-5
Fórmula molecular C8 H12 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 228.21
Sinónimo 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Desoxy-5-azacytidine, 2'-Deoxy-5-azacytidine, 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 5-Aza-2-deoxycytidine, 5-Aza-2'-deoxycytidine, 5-Azadeoxycytidine, DAC, Dacogen, Decitabine, NSC 127716, β-Decitabine
Nombre IUPAC 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3,5-triazin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aza-2'-deoxy Cytidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0859