Learn More
Heidolph™ Agitadores de plataforma con ángulo de 5°
Código de producto. 10707451 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
375 x 320 x 185 mm
375 x 320 x 195 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) unitSize
10707451 375 x 320 x 185 mm cada uno
10213031 375 x 320 x 195 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707451 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5433220500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cuenta con un ángulo de inclinación de 5° para movimientos suaves
  • Duomax 1030 es un modelo de tamaño medio y acepta capacidades de carga de 5 kg
  • Cuenta con un ángulo de inclinación de 5° para movimientos suaves
  • Utilizar este modelo para cualquier recipiente —placas de cultivo, frascos para medios de cultivo, matraces Erlenmeyer— no hay límites
  • Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en el mando de control analógico de 2 a 50 rpm: ideal para placas de cultivo celular
  • Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora modular y se recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura variable a 65 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Ángulo de balanceo
Capacidad portante (métrico) 5 kg
Intervalo de velocidad De 2 a 50 rpm
Requisitos eléctricos 230/240 V, 50/60 Hz
Tensión 230/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Certificaciones/conformidad EN 60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 375 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 375 x 320 x 185 mm
Altura (métrico) 185 mm
Anchura (métrico) 320 mm
Tipo de controlador Electrónico
Modelo Duomax 1030
Rango de humedad 80 %
Incluye Alfombrilla de goma no deslizante
Intervalo del temporizador De 1 a 120 min
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.