Learn More
5-Androsten-3beta,17beta-diol-16,16,17-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Androsten-3 beta,17 beta-diol-D3 |
| CAS | 73609-45-7 |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H27 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21 H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O |
| Nombre IUPAC | (3 S,8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 293.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.2434 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |