Learn More
5-Androsten-3,17-diona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Androstene-3,17-dione |
| CAS | 571-36-8 |
| Fórmula molecular | C19 H26 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Androst-5-ene-3,17-dione, 5-Androsten-3,17-dione, NSC 12873, δ5-Androstene-3,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,14-16H,4-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-2,4,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1933 |