Learn More
5β -Androstanediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5beta-Androstane-3,17-dione |
| CAS | 1229-12-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H28 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Androstane-3,17-dione, (5β)-, 5β-Androstane-3,17-dione (8CI), 5β-Androstanedione (7CI), (5β)-Androstane-3,17-dione, Etiocholane-3,17-dione, Etiocholanedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| Nombre IUPAC | (5R,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimetil-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.42 |
| Mostrar más |