Learn More
5α -Androstano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5alpha-Androstane |
| CAS | 438-22-2 |
| Fórmula molecular | C19 H32 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5α-Androstane (6CI,7CI,8CI), (5α)-Androstane, 5α,14α-Androstane, 5α-Androstan, Aetioallocholane, Androstane, Etioallocholane, NSC 49000 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32/c1-18-11-5-7-16(18)15-9-8-14-6-3-4-12-19(14,2)17(15)10-13-18/h14-17H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CCC[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC2 |
| Nombre IUPAC | (5R,8S,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.2504 |