Learn More
Clorhidrato de ácido 5-aminovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride |
| CAS | 627-95-2 |
| Fórmula molecular | C5H11NO2 . HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Aminopentanoic Acid Hydrochloride, 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride, delta-Aminovaleric Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c6-4-2-1-3-5(7)8;/h1-4,6H2,(H,7,8);1H |
| SMILES | Cl.NCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-aminopentanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0557 |