Learn More
5-Aminouracil, 98 %
Código de producto. 10543401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10543401 25 g Frasco de vidrio 25 g
10185140 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10543401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226820250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 932-52-5 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-52-5
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00006025
Clave InChI BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminouracil, 5-amino-2,4-dihydroxypyrimidine, uracil, 5-amino, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-amino, 2,4-dihydroxy-5-aminopyrimidine, unii-r2o7eky9g9, r2o7eky9g9, 5-aminopyrimidine-2,4-diol, 5-amino-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, wbu
PubChem CID 13611
ChEBI CHEBI:46348
Nombre IUPAC 5-Amino-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES NC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminouracil
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 24, 463
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminouracil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.