Learn More
5-Aminouracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351587 5 g 5 g
11361587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04452.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 932-52-5 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-52-5
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00006025
Clave InChI BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminouracil, 5-amino-2,4-dihydroxypyrimidine, uracil, 5-amino, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-amino, 2,4-dihydroxy-5-aminopyrimidine, unii-r2o7eky9g9, r2o7eky9g9, 5-aminopyrimidine-2,4-diol, 5-amino-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, wbu
PubChem CID 13611
ChEBI CHEBI:46348
Nombre IUPAC 5-Amino-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES NC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminouracil
Punto de fusión >300°C
Beilstein 127250
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%