Learn More
5-aminotriciclo[3.3.1.13,7]decano-1,3-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decane-1,3-diol |
| CAS | 1382839-19-1 |
| Fórmula molecular | C10H17NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Dihydroxyamino Adamantane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO2/c11-8-1-7-2-9(12,4-8)6-10(13,3-7)5-8/h7,12-13H,1-6,11H2 |
| SMILES | N[C@@]12C[C@H]3C[C@](O)(C1)C[C@@](O)(C3)C2 |
| Nombre IUPAC | 5-aminoadamantano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1259 |