Learn More
5-aminotiazolo[4,5-d]pirimidina-2,7(3H,6H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione |
| CAS | 30161-97-8 |
| Fórmula molecular | C5 H4 N4 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N4O2S/c6-4-7-2-1(3(10)9-4)12-5(11)8-2/h(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | NC1=NC2=C(SC(=O)N2)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-3,6-dihidro-[1,3]tiazolo[4,5-d]pirimidina-2,7-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0055 |