Learn More
5-aminotiazolo[4,5-d]pirimidina-2,7(3H,6H)-diona, TRC
Código de producto. 30324910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30324910 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30324910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63034025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione
CAS 30161-97-8
Fórmula molecular C5 H4 N4 O2 S
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O2S/c6-4-7-2-1(3(10)9-4)12-5(11)8-2/h(H4,6,7,8,9,10,11)
SMILES NC1=NC2=C(SC(=O)N2)C(=O)N1
Nombre IUPAC 5-amino-3,6-dihidro-[1,3]tiazolo[4,5-d]pirimidina-2,7-diona
Peso molecular (g/mol) 184.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0055
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.