Learn More
5-aminotetrametil rodamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminotetramethylrhodamine |
| CAS | 167095-10-5 |
| Fórmula molecular | C24 H23 N3 O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 5-amino-3',6'-bis(dimethylamino)-, 5-Aminotetramethyl Rhodamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H23N3O3/c1-26(2)15-6-9-19-21(12-15)29-22-13-16(27(3)4)7-10-20(22)24(19)18-8-5-14(25)11-17(18)23(28)30-24/h5-13H,25H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(N)ccc45)N(C)C)c1 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-3',6'-bis(dimetilamino)espiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 401.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1739 |