Learn More
Éster metílico del ácido 5-(aminosulfonil)-2-metoxi-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| CAS | 33045-52-2 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0358 |