Learn More
Éster metílico del ácido 5-(aminosulfonil)-2-metoxi-benzoico, TRC
Código de producto. 30327949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30327949 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30327949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62946010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate
CAS 33045-52-2
Fórmula molecular C9 H11 N O5 S
Cantidad 10 g
Sinónimo Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 245.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0358
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.