Learn More
Ácido 5-(aminosulfonil)-1-metil-1H-pirrol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10243812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10243812 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10243812 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP01488DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS 306936-62-9
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H8N2O4S
Número MDL MFCD02677728
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-aminosulfonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-5-sulfamoyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 5-aminosulfonyl-1-methyl, 5-aminosulphonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid
Clave InChI HIUOQXPHVZAOBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC=C1S(=O)(=O)N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-metil-5-sulfamoilpirrol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 204.2
PubChem CID 2743018
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.21
Porcentaje de pureza 97%