Learn More
Ácido 5-aminosalicílico (mesalazina), TRC
Código de producto. 30133522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133522 100 g 100 g
30136102 25 g 25 g
17931385 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258100100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-57-6
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo Salicylic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Aminosalicylic acid, Apriso, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Colasa, Delzicol, Fisalamine, Fivasa, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesalazine, Mesalsal, Mesasal, Mezavant, NSC 38877, Novo-5 ASA, Pentasa, Rovasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2hidroxibenzoico
SMILES Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesalazine
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426