Learn More
Ácido 5-aminosalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10347210 5 g 5 g
10409640 25 g 25 g
10581761 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10347210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134330050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-57-6
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007877
Clave InChI KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminosalicylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 283.0°C
Color De beis-marrón a gris
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(OH)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 579
Índice Merck 15, 5974
Información de solubilidad Solubility in water: 0.84g/L (20°C). Other solubilities: better soluble in hot water, soluble in hcl and diluted naoh, insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo