Learn More
Ácido 5-aminosalicílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466846 100 g 100 g
11476846 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23970.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
5-Aminosalicylic acid is used in the preparation of gastrointestinal anti-inflammatory agents. It is a metabolite of sulfasalazine. It acts as a drug involved in the treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Further, it is used to make dyes and light-sensitive papers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la humedad, el aire y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. No compatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y cloroformiatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-57-6
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00007877
Clave InChI KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminosalicylic acid
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2090421
Índice Merck 14,5904
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 95%