Learn More
5-aminoquinolina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminoquinoline |
| CAS | 611-34-7 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2 |
| SMILES | Nc1cccc2ncccc12 |
| Nombre IUPAC | quinolin-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0687 |