Learn More
5-Aminoquinolina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10715135 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10715135 5 g Frasco de vidrio 5 g
10673785 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10715135 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104600050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-34-7
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00006797
Clave InChI XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
PubChem CID 11911
Nombre IUPAC quinolin-5-amina
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoquinoline
Punto de fusión 106.0°C to 109.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 310.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 445
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza ≥96.0% (GC)
Forma física Polvo cristalino o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.