Learn More
5-Aminoquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355415 1 g 1 g
11365415 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19628.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-34-7
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00006797
Clave InChI XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
PubChem CID 11911
Nombre IUPAC quinolin-5-amina
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoquinoline
Punto de fusión 107°C to 109°C
Punto de ebullición 310°C
Cantidad 1 g
Beilstein 114479
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 99%