Learn More
Ácido 5-aminopiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406500 1 g 1 g
11416500 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27589.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24242-20-4 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24242-20-4
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD02684600
Clave InChI WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-aminopicolinic acid, 5-amino-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 5-amino-2-pyridinecarboxylicacid, pubchem15896, 5-amino-2-carboxypyridine, acmc-209ga3, ksc201o9n
PubChem CID 4179726
Nombre IUPAC ácido 5-aminopiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 217°C to 219°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%