Learn More
5-Aminopiridina-2-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470888 5 g 5 g
15480888 250 mg 250 miligramos
15460888 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54666.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1228776-03-1
Fórmula molecular C6H8N4O
Peso molecular (g/mol) 152.157
Número MDL MFCD20265317
Clave InChI HDHDMYYDFKTNEQ-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-pyridinecarboximidamide, 5-amino-n-hydroxy, 5-amino-n-hydroxypicolinimidamide
PubChem CID 58181821
Nombre IUPAC (6E)-6[amino(nitroso)metilideno]-1H-piridin-3-amina
SMILES C1=CC(=C(N)N=O)NC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminopyridine-2-carboxamidoxime
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.16
Porcentaje de pureza 97%