Learn More
Éster terc-butílico del ácido 5-aminopirazol-1-carboxílico O, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O |
| CAS | 1003011-02-6 |
| Fórmula molecular | C8H13N3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N |
| Nombre IUPAC | 5-aminopirazol-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1008 |