Learn More
Éster terc-butílico del ácido 5-aminopirazol-1-carboxílico O, TRC
Código de producto. 30311553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311553 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30311553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62914850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O
CAS 1003011-02-6
Fórmula molecular C8H13N3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N
Nombre IUPAC 5-aminopirazol-1-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 183.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1008