Learn More
Ácido 5-aminopicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminopicolinic Acid |
| CAS | 24242-20-4 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxylic acid, 5-amino-, Picolinic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Aminopicolinic acid, 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10) |
| SMILES | Nc1ccc(nc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-aminopiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0429 |