Learn More
Hidrobromuro de 5-aminopentil metantiosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminopentyl Methanthiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 351422-76-9 |
| Fórmula molecular | C6 H15 N O2 S2 . Br H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO2S2.BrH/c1-11(8,9)10-6-4-2-3-5-7;/h2-7H2,1H3;1H |
| SMILES | Br.CS(=O)(=O)SCCCCCN |
| Nombre IUPAC | 5-metilsulfonilsulfanilpentan-1-amina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 278.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.9806 |