Learn More
Clorhidrato de 5-aminopentanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminopentanenitrile Hydrochloride |
| CAS | 1638108-03-8 |
| Fórmula molecular | C5H10N2 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4,6H2 |
| SMILES | NCCCCC#N |
| Nombre IUPAC | 5-aminopentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 134.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0844 |