Learn More
Ácido 5-aminononano-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-butylhexanoic Acid |
| CAS | 7597-66-2 |
| Fórmula molecular | C10 H21 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Norleucine, 2-butyl- (9CI, ACI), 2-Butylnorleucine (ACI), 2-Amino-2-butylhexanoic acid, NSC 42318, α,α-Dibutylglycine, 5-Aminononane-5-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO2/c1-3-5-7-10(11,9(12)13)8-6-4-2/h3-8,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCCC(N)(CCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-2-butilhexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 187.279 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.157 |