Learn More
Alfa Aesar™ 5-Aminonicotinic acid, 97%
Código de producto. 15456668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5g
Tamaño de la unidad:
5 g
15456668 5g 5 g
1 options
Código de producto. 15456668 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H60192.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminonicotinic acid
CAS 24242-19-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Número MDL MFCD00129116
Cantidad 5g
Beilstein 115848
Sinónimo 5-aminonicotinic acid, 5-amino-nicotinic acid, 5-aminonicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino nicotinic acid, 5-amino-3-carboxypyridine, 5-amino-3-pyridinecarboxylic acid, zlchem 307, pubchem15914, acmc-209ga2
Clave InChI BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC=C1N)C(=O)O
Nombre IUPAC 5-aminopyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 138.126
PubChem CID 354316
ChEBI CHEBI:68578
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 97%