Learn More
Ácido 5-aminonicotínico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10093383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10093383 5 g Frasco de vidrio 5 g
10562992 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10093383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 361140050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 24242-19-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00129116
Clave InChI BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminonicotinic acid, 5-amino-nicotinic acid, 5-aminonicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino nicotinic acid, 5-amino-3-carboxypyridine, 5-amino-3-pyridinecarboxylic acid, zlchem 307, pubchem15914, acmc-209ga2
PubChem CID 354316
ChEBI CHEBI:68578
Nombre IUPAC ácido 5-aminopiridina-3-carboxílico
SMILES C1=C(C=NC=C1N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminonicotinic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación